Merck
ZIQ7010T0C
Milli-Q
Milli-Q® IQ 7010超純水・純水製造装置
greener alternative
Produces ultrapure (Type 1) water and pure (Type 2) water with a production flow rate of 10 L/hr from tap water feed.
別名:
タイプ 1 純水製造装置
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104206
NACRES:
NB.85
AC/DC入力
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
品質水準
製品種目
Milli-Q® IQ
包装
pkg of 1 unit
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
≤2 L/min distribution flow rate (Type I)
10 L/hr flow rate (Type II)
200 L/day max. usage
29.7 kg operating weight (65 lb)
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 37.5 cm (14.8 in.) × 38 cm (15 in.)
入力
feed water nature potable tap water
出力
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
導電率
0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water)
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Milli-Q® IQ 7010装置は、高度な精製担体、水理設計、およびソフトウェア機能を備えています。コンパクトで人間工学に基づくインテリジェントな設計により、一貫した高品質の純水および超純水を要求に応じて供給します。本装置は、独立した次の4つの異なるコンポーネントで構成されています:
  • Milli-Q®純水・超純水生成ユニットは、柔軟な設置が可能で、またメンテナンスが簡素化されています。
  • インテリジェントな純水貯蔵タンクが、あらゆる外部汚染源からの最大限の保護を可能にします。
  • 設計が見直されたE-POD®採水ユニットは、加圧された純水(タイプ2)への容易かつ迅速なアクセスをもたらします。
  • Q-POD®ディスペンサーが、一滴ずつから最大2 L/minまでの高品質超純水(タイプ1)の採水を容易にします。
最大で4つのPODディスペンサーを1台の精製ユニットにより提供できます。 すべてのユニットは内蔵型のデジタルタッチスクリーンを備えているため、直感的なシステム操作や簡便な採水が可能で、離れているベンチからでも素早くデータにアクセスできます。
生成前システム自動洗浄機能という独自の設計特性を備えるため、優れた品質の純水のみを確実にタンクへ入れることができます。コンパクトな精製ユニットとタンクを壁面に固定したりベンチの下に設置したりできるため、ベンチの上が乱雑にならず、ラボの空間を最適化できます。
本製品に関する詳細については、メルクのテクニカルサービスチームにお問い合わせください
アプリケーション
完全統合型の最新式Milli-Q® IQ純水・超純水製造装置は、インテリジェントで直感的、かつ環境に優しい装置です。この装置が生成する超純水は、次のような高精度の分析技術に使用されます:HPLC、UHPLC、LC-MS、ICおよびその他のタイプのクロマトグラフィー、ならびにGF-AASおよびICPによる元素分析。また、細胞生物学、分子生物学、および生化学などのライフサイエンス分野での使用も推奨されます。その他のアプリケーションの例には、ナノ粒子の調製と分析などがあります。
この装置から得られる純水は、バッファー、試薬、およびpH溶液の調製などの一般的な実験用途に使用されます。また、微生物学的培養培地、組織学的試薬、および染色溶液の調製や、実験装置(洗浄機、水素発生器など)への給水にも使用されます。
特徴および利点
MyMilli-Q™デジタルサービス
  • MyMilli-Q™ Remote Careによるオンラインモニタリングとサービス機能による完全なサポートで、ラボ’の生産性を最大限に高めます。
  • 電子メールおよびSMSによる年中無休のシステムアラートおよびアラームの即時かつカスタマイズ可能な通知。
  • コンピュータまたはモバイルデバイス上のリアルタイムのシステム情報、性能、水質データなど。
  • 私たちのサービスチームによる迅速なオンライン診断– – さらにはリモート修復も可能––
  • データの完全なトレーサビリティと容易なデータアクセスおよび検索機能により、監査の準備と検査機関の認定が容易に。
  • サービスおよび消耗品契約のオンライン管理。
純水製造装置
  • 特許取得済みの水銀フリーech2o®殺菌および酸化用UVランプが、細菌を不活性化して有機不純物を酸化します。
  • IPAK Gard®前処理カートリッジは、逆浸透(RO)メンブレンを保護してシステム性能を高めます。
  • 高効率IPAK Quanta®研磨カートリッジが、微量なイオンと有機汚染物質を純水から除去します。
  • 高性能ROが一定の流量を確保し、水消費量を削減し、汚染物質を除去します。
  • Elix® 電気脱イオン処理(EDI)モジュールが、一貫した高品質の純水を、メンテナンス不要かつ低いランニングコストで生成します。
  • ベントフィルターおよび水銀フリーのASM ech2o® 殺菌UVランプとシームレスに統合されたインテリジェントな貯蔵タンク(25 L、50 L、& 100 L)が貯蔵水の品質を保持します。
  • 一貫した低TOC(全有機体炭素)の超純水を供給します。正確なTOC測定値は、再設計されたオンラインA10®モニターから得られます。
  • お客様に固有のアプリケーションニーズに適した水質に応じて、幅広いアプリケーションPOD-Pakから選択してください。コンパクトで人間工学に基づく直感的なE-POD®およびQ-POD® ディスペンサーが、カスタムメイドのような採水を可能にしてラボの作業をこれまで以上に簡素化します。
  • e-Sureタグ(RFID技術ベース)がすべての消耗品に付いているため、品質と安全性ならびにトレーサビリティが確保されます。
  • 強力な統合型ペーパーレスデータ管理が、純水製造装置のデータ管理を簡素化して迅速化します。
  • 柔軟性に優れ、スペースを取らず、&乱雑にならない設置オプション。精製ユニットとタンクは、ベンチの上にも下にも設置でき、壁に掛けることもできます。
  • お客様のスペースの条件に合わせて、異なるオプションの組合せを選択してください。
  • LabCloseハイバネーションモードは、エネルギー消費を抑えながら装置の′水質を維持します。ISO 9001およびISO 14001の認証を受けた製造所で製造。
  • より環境に優しい製品:Milli-Q® IQ 7003装置は、地球温暖化に重大な影響を及ぼす次の7項目に関する評価を受けています:エネルギーと排出、水、包装、材料、供給業者と製造工程、サーキュラーエコノミー、およびユーザビリティとイノベーション。メルクは、「より環境に優しい製品」の表記が正式に認められています。 また、Milli-Q® IQ 7003装置は、プラスチックと電気の使用量が少なく、完全に水銀フリーであることがメルクによって認定されています。Milli-Q® IQ 7003装置のDesign for Sustainability(DfS)スコアカードをご覧ください。
その他情報
より環境に優しい製品:本装置は、地球温暖化に重大な影響を及ぼす次の7項目に関する評価を受けています。メルクは、「より環境に優しい製品」の表記が正式に認められています。 また、Milli-Q® IQ 7010 装置は、プラスチックと電気の使用量が少なく、完全に水銀フリーであることがメルクによって認定されています。Milli-Q® IQ 7010装置のDesign for Sustainability(DfS)スコアカードをご覧ください。
使用方法
生物保持:微生物
作用機序:ろ過およびUV
用途:一般的なラボでの分析
使用目的:純水製造
使用方法:本品は、0.22 μm 滅菌グレードメンブレンでろ過し、殺菌UVランプを照射した水を供給します。装置ユーザーガイドの「はじめに」セクションを参照してください(システムボックス内のUSBキーに収録)。
貯蔵について:乾燥した場所に保管してください。
廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
  • 現地語版のユーザーマニュアルおよび現地の電源網に適合する電源コードが入っている国別のボックスを、このカタログ番号に追加して注文する必要があります。
  • 表示価格は、あくまで上記のカタログ番号に対応する現行価格であり、価格は予告なく随時変更される場合があります。
  • このカタログ番号には、純水製造ユニットの設置や長期にわたる正しい運用のために必要となる可能性のある消耗品、付属品および他の製品/サービスは含まれていません。
  • メルクのお客様は、それぞれ固有の純水ニーズをお持ちのため、購入品の確認をメルクの専門家にご依頼いただくことをお勧めします。メルクはいつでもお客様に寄り添ったアドバイスをご提供いたします。 どうぞお気軽にお問い合わせください
法的情報
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
文書ライブラリにアクセスする
Annamaria Nicolli et al.
International journal of environmental research and public health, 17(9) (2020-05-10)
The aim of this study was to evaluate the levels of As, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Tl, V, and Zn, by inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) in the urine of two groups of
Priyanka Shinde et al.
International journal of pharmaceutics, 588, 119795-119795 (2020-08-28)
Carvacrol (CV), a monoterpene possesses wide range of biological activities but has limited application due to low aqueous solubility and poor bioavailability. To address this issue and enhance bioavailability and efficacy of carvacrol, lecithin stabilized zein nanoparticles were investigated. Precipitation
資料
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
Pesticides analysis by LC-MS needs pesticide-free reagent water, which can be reliably delivered by Milli-Q® IQ 7 ultrapure water systems. See data.
View the suitability of Milli-Q® ultrapure water for the IC analysis of sugars and small organic acids in foods and beverages.
An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.
すべて表示
関連コンテンツ
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 lab water systems provide consistent-quality Type 1 and Type 2 water, are intuitive to use, and can support your lab's sustainability goals.
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15超純水・純水製造装置は、安定した水質の超純水および純水を供給します。この装置は、直感的な操作ができ、お客様のラボのサステナビリティの目標をサポートします。
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.
ラボの水、エネルギー、プラスチックおよび化学薬品の消費量を削減します。環境に配慮したMilli-Q®ラボ用超純水・純水製造装置とデジタルサービスにより、ラボのサステナビリティの目標達成をサポートします。