The shelf life of the CDUFBI0A1 Milli-Q Biopak® Polisher cartridges for the water system is as follows:
1. When the cartridges are dry (in storage), the shelf life is two years from the manufacturing date indicated on the filter/sticker and COQ.
2. Once wetted or installed on the Water system, the default shelf life is six months. However, the timer on the machine can be adjusted to extend the longevity up to one year.
おすすめの製品
物質
polysulfone filter
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
BioPak®
テクニック
ELISA: suitable
PCR: suitable
cell culture | mammalian: suitable
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
バイオパック®ポリッシャーは、細菌、発熱物質、ヌクレアーゼおよび/またはプロテアーゼのレベルを制御する必要のある、広範囲の実験用途に推奨されます。
例えば、低分子干渉RNA(siRNA)研究、[1]RNA in situハイブリダイゼーション、[2]マイクロアレイ開発、[3]またはタンパク質合成装置の研究などが含まれます。[4]
特徴および利点
- ヌクレアーゼ、プロテアーゼ、発熱物質、および細菌による汚染のリスクを最小限に抑えます。
- DEPCなどの毒物の処理が不要になるため、安全性が向上し、時間とコストが削減されます。
- 保護ベルをしっかり固定できるように、底面の先端部の設計が見直されています。
- 簡単メンテナンス:ポリッシャーは取り付けと交換が容易で、サニタイゼーションが不要です。
- PODとのRFID接続用のe-Sureタグが、完全なトレーサビリティー(データ管理)を実現し、PODのタッチスクリーンインターフェース上での自動的な消耗ステータスモニタリングを可能にします。
その他情報
生物保持:細菌および発熱性物質
作用機序:限外ろ過
用途:細胞培地、分子生物学
使用目的:バイオバーデン低減
使用方法:本品は限外ろ過中空繊維を介してろ過した水を供給します。製品パッケージの添付文書の「交換」セクションをご覧ください。
貯蔵について:乾燥した場所に保管してください。
廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
- 発熱性物質(エンドトキシン) < 0.001 EU/mL
- RNase < 1 pg/mL
- DNase < 5 pg/mL
- プロテアーゼ < 0.15 μg/mL
- 細菌 < 0.01 CFU/mL
法的情報
よく一緒に購入される製品
資料
An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.
Explore the essential role of water in next-generation sequencing for accurate and efficient genomic analysis
Learn how water impurities can impact DNA sequencing from Sanger to Next-Gen, single cell sequencing and beyond. High purity water purified using ultrafiltration is optimal for successful sequencing and related techniques.
Learn how water impurities can affect PCR and related methodologies. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for PCR and related techniques.
関連コンテンツ
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.
-
What is the expiration date of Millipak part number CDUFBI0A01?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
What are the storage conditions for this product?
1 回答-
Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
役に立ちましたか?
-
-
How are consumables changed?
1 回答-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
役に立ちましたか?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 回答-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
役に立ちましたか?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 回答-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
役に立ちましたか?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 回答-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
役に立ちましたか?
-
-
If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
1 回答-
It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
役に立ちましたか?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 回答-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
役に立ちましたか?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 回答-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
役に立ちましたか?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 回答-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.