Merck
5874316024
Milli-Q
EfferSan発泡錠
For reverse osmosis (RO) membrane protection
別名:
EfferSan Effervescent Tablets (US)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104210
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
tablet
組成
Active Ingredient: Sodium Dichloro-s-Triazinetrione 50%, Other Ingredient: 50%, Total 100%. Available Chlorine 31.75%
包装
pkg of 24 tablets
H
10.2 cm (4 in.)
適合性
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX SD
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with RiOs Essential
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
EfferSan Effervescent Tablets (US) are chlorine tablets used in filtration devices such as water purification systems and cartridges.
アプリケーション
EfferSan Tablets are used for research and development purposes such as biochemical research/analysis.
特徴および利点
This product optimally protects reverse osmosis (RO) membranes from fouling contaminants.
保管および安定性
Keep product dry in tightly closed container when not in use. Store in a cool, dry, well-ventilated area away from heat or open flame
法的情報
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
5874316024:
試験成績書(COA)