Merck
TANKA025
Milli-Q
貯水タンク
25 L Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tank, Stores and maintains the pure (Type 2 or Type 3) water quality
別名:
貯蔵タンクフレーム - 25 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
物質
polyethylene
包装
pkg of 1 unit
パラメーター
31.7 kg operating weight (70 lb)
H × W × D
50.3 cm (19.8 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 38 cm (14.8 in.)
キャパシティ
25 L
容量
25 L
25000 mL
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
貯蔵タンクの独自の設計が、よどみや細菌汚染から純水を保護し、貯蔵水の品質保全性を従来にも増して高めます。この高品質ポリエチレン製タンクはコンパクトで、狭い空間にも容易に設置できます。
このタンクは、Milli-Q® IQ 7003/05/10/15、Milli-Q® IX 7003/05/10/15およびMilli-Q® EQ 7000/08/16純水製造装置によって生成された純水を貯蔵します。
アプリケーション
細菌、微粒子、およびCO2 などの複数の汚染対象物を防止するには、このインテリジェントな純水貯蔵タンクフレームをMilli-Q® IQ/IX/EQ上部貯蔵タンクアセンブリと組み合わせる必要があります。
特徴および利点
タンク(上部タンク付きタンクフレーム)内部の純水の品質は、次の4機能を備えることによって保持されます:
  • シームレスに統合されたタンクベントフィルターが、気中浮遊汚染物質からの保護を高めます。
  • 265 nmで発光する内蔵型水銀フリーech2o® UVC LEDランプを備える自動サニタイゼーションモジュール(ASM)が、定期的に貯蔵水とタンク壁に光を照射して、細菌の増殖とバイオフィルムの形成を防ぎます。
  • 排水管とタンク前面のボールバルブへの水圧式オーバーフロー接続部の代わりにオーバーフローセンサーを備えることで、レトロコンタミネーションの発生源を取り除きます。
  • フロート液面センサーの代わりに圧力レベルセンサーを備えることで、空気と水面の中間で生じるバイオフィルム成長源を取り除きます。
法的情報
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Milli-Q®超純水を使って、常に信頼できる科学研究の実現にお役立てください。ラボのニーズと制約を完全に満たすさまざまなラボ用超純水・純水製造装置をご覧ください。
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.