Merck
SYSTFIXA1
Milli-Q
壁固定用ブラケット
Installation accessory for use with Milli-Q® IQ, Milli-Q® IX and Milli-Q® EQ water purification systems
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
固定用ブラケットは洗浄機用送水キットを簡単に壁面の高い位置に設置できるため、ベンチの上が乱雑にならず、ラボの空間を最適化でき、作業環境を効率化します。
本ブランケットはMilli-Q® IQ 7000、Milli-Q® IQ 7003/05/10/15、Milli-Q® IX 7003/05/10/15およびMilli-Q® EQ 7000/08/16純水製造装置に対応しています。
特徴および利点
  • 付属品を簡単に設置可能。
  • ラボベンチのスペースを節約。 
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany