Merck
ASMUVLPA1
Milli-Q
ech2o® ASMランプ
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q® IQ/IX storage tanks
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
NB.33
品質水準
特徴
mercury-free UV LED
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
ech2o®
パラメーター
265 nm (wavelength)
適合性
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
詳細
ech2o® ASMランプは、殺菌用UVランプに定期的に曝露することで、保存水の完全性を守ります。このech2o® ASMランプは、Milli-Q® IQ/IX保存タンクの内表面における細菌の増殖とバイオフィルム形成を予防する水銀フリーUV LED (265 nm)です。
アプリケーション
保存タンク内部のバイオフィルム形成と細菌増殖を防ぎます。
法的情報
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany