Merck
ZIQEP0D00
Milli-Q
E-POD®純水リモートディスペンサー
For use with Milli-Q® IQ & IX 7003/05/10/15, Intelligent pure water dispenser
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
E-POD®
パラメーター
2 L/min flow rate
5.5 kg operating weight
H × D × W
27.6 in. × 10.6 in. × 8.3 in.
入力
potable tap water
出力
type 2 water (> 5 MΩ·cm) (25°C)
導電率
0.2 μS/cm at 25 °C (water output)
適合性
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
加圧されたタイプ2の超純水への迅速かつ簡便なアクセスを常に確保。この人間工学に基づくディスペンサーはコンパクトで直感的に使用でき、効率的な作業環境をサポートします。基本的な装置機能は、E-POD®タッチスクリーンインターフェースですぐに利用できます。
アプリケーション
E-POD® リモートディスペンサーは、可変式の流量と定量採水により、タイプ2純水の柔軟な採取が可能になるよう設計されています。
特徴および利点
  • 1台のE-POD® ディスペンサーがMilli-Q® IQ 7003/05/10/15純水製造装置に接続可能です。
  • 2台のE-POD® ディスペンサーがMilli-Q® IX 7003/05/10/15純水製造装置に接続可能です。
  • 加圧した純水を最高2 L/分で出水します。
  • 3種類の最終フィルターを接続して特定の汚染物質を標的とすることが可能であり、超純水の給水時に汚染物質を速やかに除去できます。
  • 明るい、色付きのLCDを搭載した5インチタッチスクリーンは、読みやすく、手袋をはめていても使いやすくなっています。眼の高さにあり、向きを変えることができます(120°)。
  • 浄水モードと給水モードでのナビゲーションは直感的であり、多数のメニューを経由した情報の検索に時間を費やすことはありません。
  • ディスプレイ上のグラフィックアイコンにより、すべてのユーザーが装置をすばやく簡単に操作できます。
  • 画面に表示される包括的な情報(水質、装置ステータス、タンクレベル、動作モード、給水量)により、期待される水質を常に供給することが可能です。
  • 2つの純水給水方法:
可変流量(給水ホイールにより、2つの流量を実現:低流量および2 L/minの高流量)
容量給水では、20 mL~100 L(1 mL単位)の特定の水量を自動的に給水します。
  • 給水機には1,500を超えるノッチ位置があります(最大30の水平ノッチ位置、約360°、54の垂直ノッチ位置)。このように、本ディスペンサーはラボで使用するすべての容器の大きさと形状によく適合しているため、日常業務が容易です。
  • 最大のベンチスペースを確保できるように、壁面設置式の水平多関節エクステンションに取り付けることもできます。
法的情報
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Milli-Q®超純水を使って、常に信頼できる科学研究の実現にお役立てください。ラボのニーズと制約を完全に満たすさまざまなラボ用超純水・純水製造装置をご覧ください。
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.