Merck
ZWATSENA1
Milli-Q
ウォーターセンサー
Safety accessory that detects a water leak, for use with Milli-Q® IQ/IX/EQ/SQ series.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
AC/DC入力
120 V, 60 Hz
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® SQ 2Series
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • ウォーターセンサーは、床に過剰な水があることを検知して、純水装置や主給水源からの給水アクセスを自動的に閉鎖する安全対策用付属品です。
  • 通常は、できるだけ実験の邪魔にならない床や実験台の上に設置されます。
  • センサケーブルは4 mのため、接続する純水製造装置を最大4 m離すことができます。
アプリケーション
Milli-Q® IQ/IX/EQ/SQシリーズ純水製造装置向けのこのウォーターセンサー用付属品は、思いもよらない水漏れ事故が生じた場合に、ラボが水による損害を受けないよう保護します。
特徴および利点
  • 浸水のリスクを大幅に軽減します。
  • 水による損害を受けないように実験機器や周囲を保護します。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Milli-Q®SQ 2シリーズ超純水・純水製造装置の説明用動画を視聴し、ユーザーマニュアルをダウンロードしてください。設定と稼働がすぐにできます。装置、アクセサリー、カートリッジ、サービスをオンラインで購入できます。(日本国内未対応)
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
関連コンテンツ
超純水製造装置の新しいカタチをご覧ください。コンセントを備えた実験台であれば18.2 MΩ∙cmの超純水をいつでも採水できます。安定した品質。シンプル。コンパクト。スケールアップが簡単。Greener Alternative Product (環境に配慮した代替製品)。オンラインで購入。(日本国内未対応)
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.