Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
material
polyethersulfone filter
Quality Segment
sterility
sterile
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Millipak®
outlet connection diam.
1/4 in.
pore size
0.22 μm pore size
fitting
outlet stepped hose barb (with bell)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
Millipak® フィルター内のメンブレンは、低差圧で高流量での水のろ過を可能にする円錐形の細孔から構成されています。 このフィルターは、SAN(スチレン-アクリロニトリル)ハウジング材上にヒートシールされています。このハウジング材は、メンブレンおよび製造工程とともに、有機および無機抽出物の放出を抑えるように慎重に選択しています。
Millipak®ゴールド0.22 μm滅菌フィルターは、Milli-Q® IQ 7000、Milli-Q® IQ 7003/05/10/15、Milli-Q® IX 7003/05/10/15およびMilli-Q® EQ 7000/08/16純水製造装置での使用に適しています。
Application
Features and Benefits
- Millipak® ゴールド0.22 μmフィルターは1つずつ検査し、密封した後、品質証明書とともに提供されます。
- <0.01 cfu/mL when installed and used in a laminar flow hood.
- Delivers particulate-free water (no particles with size >0.22 μmで細菌フリーの水を提供。
- 気軽なメンテナンス:簡単に設置・交換可能。
- 保護ベルを確実に設置できるようにボトムチップを再設計。
- E-POD® またはQ-POD® ディスペンサーとのRFID接続用のe-Sureタグが、完全なトレーサビリティ(データ管理)を実現し、POD′のタッチスクリーンインターフェース上での自動的な消耗ステータスモニタリングを可能にします。
Other Notes
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過
- 用途:一般的なラボでの分析
- 使用目的:純水製造
- 使用方法:本品は0.22 μm 滅菌グレードメンブレンでろ過した水を供給します。装置ユーザーガイドの「システムの使用」セクションを参照してください(システムボックス内のUSBキー)
- 貯蔵について:乾燥した場所に保管してください。
- 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
Legal Information
保管分類
11 - Combustible Solids
-
What are the storage conditions for this product?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
How are consumables changed?
1 回答-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
役に立ちましたか?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 回答-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
役に立ちましたか?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 回答-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
役に立ちましたか?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 回答-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
役に立ちましたか?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 回答-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
役に立ちましたか?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 回答-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
役に立ちましたか?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 回答-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
役に立ちましたか?
-
-
If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
1 回答-
It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
役に立ちましたか?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 回答-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.