スキップする
IPAKGARD2
IPAK Gard® 10/15前処理カートリッジ
For Milli-Q® IQ/IX 7010/15 water systems to protect RO membranes. This product replaces IPAKGARA2.
別名:
IPAK Gard 10/15 pretreatmentパック
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
packaging
units of 1
manufacturer/tradename
Milli-Q®
storage condition
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
input
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
compatibility
for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
IPAK Gard®前処理カートリッジは、2個のIPAK Gard® 03/05前処理カートリッジで構成されています。これによって、遊離塩素、コロイド、粒子および無機物などの水質汚染物質を飲料水から効率的に除去して逆浸透(RO)メンブレンを保護します。
精製技術には、遊離塩素を除去する活性炭および微粒子やコロイドを除去するプリーツフィルターを使用しています。この前処理カートリッジによって、システム′の性能が向上し、寿命が延長します。
Application
  • Milli-Q® IQ/IX 7010/15システムの場合、
  • 供給飲料水中の遊離塩素、コロイド、粒子および無機物からROメンブレンが最適な状態で保護されるため、
  • システムの性能が向上し、寿命が延長します。
Features and Benefits
  • 飲料水から、プリーツフィルターが微粒子およびコロイドを除去し、活性炭ブロックが遊離塩素を取り除くため、ROメンブレンの性能を何年も確保することができます。
  • e-Sure tagは、RFIDと装置を接続することで、シームレスな消耗品ステータスのモニタリング、データ管理および完全なトレーサビリティを実現します。
  • 過剰水を排除して廃棄時の使用済みカートリッジを軽量化するDrain Capが付いています。
  • パーツ供給業者の63%が、ISO 14001環境マネジメントシステムの認証を受けています。
Legal Information
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)