Merck
MPGP002A1
Milli-Q
Millipak®フィルター
0.22 μm membrane filter for particulate and bacteria-free water at the point of dispense for the Milli-Q® IQ, IX and EQ 7 series water purification systems.
別名:
Millipak® 0.22 μmフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.24
物質
polyethersulfone filter
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Millipak®
ポアサイズ
0.22 μm pore size
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Millipak® 0.22μm親水性メンブレンフィルターは、Milli-Q® IQ 7000システム、Milli-Q® IQ 7003/05/10/15、Milli-Q® IX 7003/05/10/15、Milli-Q® EQ 7000/08/16純水製造装置で、採水の時点で微粒子および細菌フリーの水を生成することを意図しています。
フィルターは、スチレン-アクリロニトリルハウジングにヒートシールされた、0.22μm PES(ポリエーテルスルホン)非対称メンブレンフィルターを用いて設計されています。これは、有機および無機抽出物の放出を最小限に抑えるのに役立ちます。
アプリケーション
Millipak® 0.22 μmフィルターによって生成される純粋および超純水は、マイクロプラスチック研究、ナノ粒子研究、食品分析、HPLC分析など、さまざまな実験用途に適しています。
特徴および利点
  • それぞれのMillipak® 0.22μmフィルターを個別にテストし、密封し、品質証明書とともに送付。
  • 細菌フリーの水を生成することを検証済み(<0.01cfu/mL when installed and used in a laminar flow hood).
  • Carefree maintenance: Easily installed and replaced.
  • Redesigned bottom-tip for a secured installation of the protection bell.
  • Validated to deliver particulate-free water (no particles with size >0.22 μm)
  • E-POD®またはQ-POD®ディスペンサーとのRFID接続用e-Sureタグにより、PODのタッチスクリーンインターフェースで完全なトレーサビリティ(データ管理)と自動消耗品ステータスモニタリングが可能。
その他情報
使用方法:
  • 生物の保持:微生物
  • 作用機序:ろ過
  • 用途:一般的なラボでの分析
  • 使用目的:純水製造
  • 使用方法:この製品は、0.22 µmの滅菌グレードメンブレンを通してろ過した水を供給します。装置ユーザーガイドの「システムの使用」セクションを参照してください(システムボックス内のUSBキー)
  • 貯蔵について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
法的情報
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
文書ライブラリにアクセスする
Zehua Yan et al.
Journal of hazardous materials, 384, 121489-121489 (2019-11-11)
Concerns have been raised regarding the ingestion of microplastics (MPs) by numerous organisms including humans. However, no efficient and standardized methods are available for extracting MPs from feces. In this study, we introduce a novel approach with high digestion efficiency
Wendelin Kranz et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 108(6), 2022-2032 (2019-01-15)
The aim was to compare the sensitivity of different grades of polysorbate 20 (PS20) and polysorbate 80 (PS80) against enzymatic hydrolysis and oxidative degradation in pharmaceutically relevant buffer systems. For this purpose, a fast liquid chromatography charged aerosol detection method
資料
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
View the suitability of Milli-Q® ultrapure water for the IC analysis of sugars and small organic acids in foods and beverages.
This study reviews the suitability of ultrapure water for the IC analysis of drinking water. Inorganic ions and disinfectant by-products (DBPs) were assessed.
この研究では、飲料水のIC分析のための超純水の適合性を検討しました。無機イオンと消毒副生成物(DBP)を評価しました。
すべて表示