Merck
ZFA10UVA1
Milli-Q
ech2o® UVランプ
Component of the A10® TOC monitor, for use with Milli-Q® IQ Systems
別名:
ech2o® UVランプ(A-10® TOCモニター用)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
NB.33
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
ech2o®
適合性
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ech2o® UVランプは、Milli-Q® IQ 7000およびMilli-Q® IQ 7003/05/10/15純水製造装置のA10® TOCモニターの交換用ランプです。本ランプは、TOCモニタリングプロセスの一環として超純水中に存在する微量の有機物を光酸化します。
アプリケーション
光酸化UVランプは、A10® TOCモニターの重要な部品です。
特徴および利点
  • Milli-Q® IQ 7000およびMilli-Q® IQ 7003/05/10/15装置のA10® TOCモニターの純正交換部品。
  • 光酸化効果。
  • 172 nm水銀フリーUVランプ。
法的情報
A10 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany