スキップする
LCPAK00A1
LC-Pak®ポリッシャー
Delivers water for trace and ultra-trace organic analysis (HPLC, UHPLC, LC-MS, LC-MS/MS). Placed at the point of dispense of Milli-Q®IQ/EQ 7 systems.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.13
eCl@ss:
33050190
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
cartridge (Reverse-phase C18 granular silica based cartridge)
Quality Segment
feature
removal of trace organics
packaging
pkg of 1 unit
technique(s)
LC/MS: suitable, UHPLC: suitable
application(s)
PFAS testing
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016, for use with Milli-Q® IQ 7000, for use with Milli-Q® IQ 7003, for use with Milli-Q® IQ 7005, for use with Milli-Q® IQ 7010, for use with Milli-Q® IQ 7015
shipped in
ambient
General description
LC-Pak®ポリッシャーは、C18逆相多孔質粒状シリカを含む精製カートリッジです。微量および超微量有機物分析に適した水質が得られることが検証されています。
このコンパクトなデバイスを用いると、Milli-Q® IQおよびEQ 7シリーズのQ-POD®ディスペンシングポイントから、新たに精製された超純水を効率的かつ便利に使用することができます。
Application
LC-Pak®ポリッシャーによって処理された超純水は、溶離液、緩衝液、およびブランクの調製、サンプルの希釈、LC-MSおよびLC-MS-MS分析の標準物質の調製に適します。
Features and Benefits
  • 品質証明書付きでお届けします。
  • Milli-Q® 超純水を供給すると、微量および超微量有機分析に最適な水を最低 500 L 生成します。
  • ご使用前に高品質のメタノールで活性化してください。
  • シリンジアダプターで密閉された状態でお届けします。メンテナンスフリーで、簡単に設置、交換が可能です。Q-POD® ディスペンサーとの RFID 接続用 e-Sure タグにより、PODのタッチスクリーンインターフェイスにより完全なトレーサビリティ (データ管理) と消耗品の状態の自動監視が可能です。
Legal Information
LC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LC-Pak®ポリッシャー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–10/10 質問  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 回答
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      役に立ちましたか?
  2. How are consumables changed?
    1 回答
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      役に立ちましたか?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 回答
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      役に立ちましたか?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 回答
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      役に立ちましたか?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 回答
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      役に立ちましたか?
  6. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 回答
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      役に立ちましたか?
  7. If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
    1 回答
    1. It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
      役に立ちましたか?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 回答
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      役に立ちましたか?
  9. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 回答
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      役に立ちましたか?
  10. What is the consumables delivery time?
    1 回答
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.