Merck
PRPK000A1
Milli-Q
PrePak前処理パック
For use with Milli-Q IQ 7003/5/10/15, Milli-Q IX 7003/5/10/15 and Milli-Q EQ 7008/16. Additional pretreatment pack designed to protect and maintain good reverse osmosis (RO) membrane performance.
別名:
Prepakフィルター前処理パック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.24
物質
polyethylene housing
polypropylene housing
品質水準
包装
pkg of 1 unit
パラメーター
≤6 bar pressure
2 °C temp. range (40 °C)
5.0 L/min flow rate
H × W × D
21.1 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
ポアサイズ
0.5 μm pore size (High capacity filter CRW05 type)
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
適切な前処理は、望ましい品質の最終生産水を得るために不可欠なステップです。前処理の選択は飲用水の流量に応じて行います。
Prepakフィルター前処理パックは、高レベルの粒子、塩素、または有機物を含む給水を使用する場合の、付加的な前処理です。Milli-Q® IQ 7003/5/10/15、Milli-Q® IX 7003/5/10/15およびMilli-Q® EQ 7008/16純水製造装置に使用できます。
特徴および利点
  • 水システムの最適な保護。
  • システムの寿命と性能の最適化を保証。
構成
  • 遊離塩素を減少させ、静菌的に保護する活性炭。
  • 粒子除去のためのデプスろ過。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany