物質
carbon cartridge (activated)
polypropylene housing
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
EDS-Pak®
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EDS-Pak® ポリッシャーは、活性炭ベースのカートリッジで、フタル酸、ビスフェノールAおよびノニルフェノールなどの有機汚染物質を効率的に除去します。水源としてのMilli-Q® 超純水から内分泌かく乱物質フリー水300 Lを生成することが確認されています。
EDS-Pak®で処理した超純水は、内分泌かく乱物質の定量に用いるバッファー、ブランクおよび標準試料の調製に適しています。
EDS-Pak®で処理した超純水は、内分泌かく乱物質の定量に用いるバッファー、ブランクおよび標準試料の調製に適しています。
アプリケーション
EDS-Pak® ポリッシャーは、Milli-Q® IQおよびEQ 7シリーズのディスペンシングポイントで内分泌かく乱物質(ED)フリー水を生成するのに用います。この装置は、クロマトグラフィーによるビスフェノールの環境毒性の評価、 水中の内分泌かく乱物質の分析、廃水中の医薬品やその分解産物の分析、 健康食品中のアルカロイド類の検査および 生体試料中のα-リポ酸の分析のための試料、標準溶液または希釈標準溶液の調製時などに実験機器に用いる超純水から微量レベルのED汚染物質を効率的に除去します。
特徴および利点
- 内分泌かく乱物質フリー超純水を供給する最終精製工程。
- ビスフェノールA、フタル酸ジエチルヘキシル、フタル酸ジ-n-ブチルおよびノニルフェノールの効率的な除去を確認。
- 品質証明書のオンライン入手が可能。
- 保護ベルを確実に設置できるようにボトムチップを再設計。
- 気軽なメンテナンス:簡単に設置・交換可能。
- Q-POD®ディスペンサーとのRFID接続用のe-Sureタグが、完全なトレーサビリティ(データ管理)を実現し、POD’のタッチスクリーンインターフェース上での自動的な消耗ステータスモニタリングを可能にします。
法的情報
EDS-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
試験成績書(COA)
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 166, 435-439 (2019-02-08)
An analytical method for the enantiomeric determination of α-lipoic acid in human urine was developed to evaluate the pharmacokinetics of α-lipoic acid, an ingredient in health food. Urine samples were collected over time after administering α-lipoic acid dietary supplement to
Data in brief, 25, 104336-104336 (2019-08-28)
In term of pharmaceutical and their intermediate compounds analysis, UPLC/MS method is a valuable equipment to achieve better confirmation on their biodegradation by fungi. The T47D-KBluc reporter gene assay is an appropriate tool to investigate to removal of estrogenic and
Molecules (Basel, Switzerland), 23(12) (2018-12-20)
Bisphenol A (BPA) is one of the most popular and commonly used plasticizer in the industry. Over the past decade, new chemicals that belong to the bisphenol group have increasingly been used in industrial applications as alternatives to BPA. Nevertheless
関連コンテンツ
Milli-Q®超純水を使って、常に信頼できる科学研究の実現にお役立てください。ラボのニーズと制約を完全に満たすさまざまなラボ用超純水・純水製造装置をご覧ください。
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.