Merck
5874316024C
Milli-Q
EfferSan発泡錠
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from contaminants
別名:
EfferSan発泡錠(CA)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104210
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
tablet
組成
(mixture of troclosene sodium dihydrate, sodium carbonate and adipic acid)
包装
pkg of 24 tablets
利用可能性
available only in USA and Canada
保管条件
dry at room temperature (Tightly closed. Do not store near acids)
H
10.2 cm (4 in.)
適合性
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with RiOs Essential
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EfferSan発泡錠(CA)は純粋製造装置やカートリッジなどのろ過装置で用いられる塩素タブレットです。本品は逆浸透(RO)メンブレンを汚染物質から最適に保護します。
アプリケーション
EfferSan錠は、生化学的研究・分析などの研究開発目的または分析試薬としてのアプリケーションに用いられます。
特徴および利点
細菌増殖およびバイオフィルム形成を防ぎ、ROメンブレンの性能(イオンのリジェクション、水の再生)を保護。
法的情報
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Desen. Expl. 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
5874316024C:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Milli-Q®SQ 2シリーズ超純水・純水製造装置の説明用動画を視聴し、ユーザーマニュアルをダウンロードしてください。設定と稼働がすぐにできます。装置、アクセサリー、カートリッジ、サービスをオンラインで購入できます。(日本国内未対応)
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
関連コンテンツ
超純水製造装置の新しいカタチをご覧ください。コンセントを備えた実験台であれば18.2 MΩ∙cmの超純水をいつでも採水できます。安定した品質。シンプル。コンパクト。スケールアップが簡単。Greener Alternative Product (環境に配慮した代替製品)。オンラインで購入。(日本国内未対応)
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.