Very nice and easy to use. Nice to be able to choose the volume to dispence.
ZIQ7000T0C
Milli-Q® IQ 7000超純水製造装置
output: type 1 water (18.2 MΩ·cm), the most advanced Milli-Q® ultrapure (Type 1) water purification system that is intelligent, intuitive, and green.
別名:
Milli-Q® IQ 7000超純水製造装置
About This Item
おすすめの製品
AC/DC入力
100 V / 230 V AC, 50-60 Hz
品質水準
製品種目
Milli-Q® IQ
包装
pkg of 1 unit
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
16.0 kg operating weight (35.3 lb)
300 L/day max. usage
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 26.5 cm (10.4 in.) × 35 cm (13.8 in.)
入力
feed water nature pure water
出力
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
導電率
0.055 μS/cm at 25 °C (Product Water)
アプリケーション
PFAS testing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品に関する詳細については、メルクのテクニカルサービスチームにお問い合わせください
アプリケーション
特徴および利点
MyMilli-Q™ Remote Careによるオンラインモニタリングとサービス機能による完全なサポートで、ラボ’の生産性を最大限に高めます。電子メールおよびSMSによる年中無休のシステムアラートおよびアラームの即時かつカスタマイズ可能な通知。コンピュータまたはモバイルデバイス上のリアルタイムのシステム情報、性能、水質データなど。私たちのサービスチームによる迅速なオンライン診断– – さらにはリモート修復も可能–– データの完全なトレーサビリティと容易なデータアクセスおよび検索機能により、監査の準備と検査機関の認定が容易に。サービスおよび消耗品契約のオンライン管理。MyMilli-Q™ デジタルサービス MyMilli-Q™ Remote Careによるオンラインモニタリングとサービス機能による完全なサポートで、ラボ<476/の生産性を最大限に高めます。電子メールおよびSMSによる年中無休のシステムアラートおよびアラームの即時かつカスタマイズ可能な通知。コンピュータまたはモバイルデバイス上のリアルタイムのシステム情報、性能、水質データなど。私たちのサービスチームによる迅速なオンライン診断– – さらにはリモート修復も可能–– データの完全なトレーサビリティと容易なデータアクセスおよび検索機能により、監査の準備と検査機関の認定が容易に。サービスおよび消耗品契約のオンライン管理。
- 簡単で & 直感的な給水:再設計されたQ-POD® ディスペンサーでは、新規の「ホイール」給水により、超純水の取得が、これまでにないほど簡単かつ正確になりました。毎日のラボでの作業に有用な複数の給水機能にアクセス。
- 直感的なタッチスクリーンとのインタラクション:Q-POD® ディスペンサー′のインタラクティブな大型タッチスクリーンでは、スマートフォンのように、数回のクリックでどこにでもアクセスすることができます。
- ラボスペースの最適化:作業スペースを乱雑さから守ります。本装置は、たるんだチューブやケーブルのない、整然とした設置とクリーンなラボベンチ用に設計されています。必要なのはQ-POD® ディスペンサーとのインタラクションだけです。– このコンパクトな装置の他のパートはラボの環境に簡単に統合できます。複数の超純水ユースポイントを必要とするラボ用に、最大で4台のQ-POD® ディスペンサーを1台の生成ユニットに接続することができます。
- 優れた超純水 – 一貫して – 微量レベルに:Jetpore® とIQnano™ 樹脂を組み合わせることにより、本装置は′お客様の重要な実験用の水の純度を完全に実現することができます。A10® TOCオンボードモニタリングにより、′不確実性や結果の解釈ミス、また、時間のかかる分析を繰り返す必要性がなくなります。
- 高度なトレーサビリティ:Dispensing Eventsなどの高度なデータトラッキングがすべての給水レポートの履歴を確保し、Daily Quality Measuresが長期にわたる水質のトレーサビリティを可能にします。Complete Historyは、より詳細な分析が必要な場合用のすべてのシステムデータのグローバルアーカイブです。装置のPOD-Paksおよびカートリッジ上のe-Sureタグでもトレーサビリティを確保します。
- 品質 & 遵守:本装置は、ASTM®、ISO 3696、CLSI 標準、欧州薬局方および米国薬局方の要件に適合するまたは要件を上回る超純水を生成することを目的としています。
- 生成水の TOC: < 2 ppb (in the appropriate operating conditions, otherwise typically < 5 ppb).
- Product water particulates: No particles with a size > 0.22 mm(MILLIPAK® フィルター使用)。
- 生成水の即時供給率:最大 2 L/分。
その他情報
付属していない必要なコンポーネント:
- 現地語版のユーザーマニュアルおよび現地の電源網に適合する電源コードが入っている国別のボックスを、このカタログ番号に追加して注文する必要があります。
- 表示価格は、あくまで上記のカタログ番号に対応する現行価格であり、価格は予告なく随時変更される場合があります。
- このカタログ番号には、純水製造ユニットの設置や長期にわたる正しい運用のために必要となる可能性のある消耗品、付属品および他の製品/サービスは含まれていません。
- メルクのお客様は、それぞれ固有の純水ニーズをお持ちのため、購入品の確認をメルクの専門家にご依頼いただくことをお勧めします。メルクはいつでもお客様に寄り添ったアドバイスを提供します。 どうぞお気軽にお問い合わせください!
法的情報
consumable
よく一緒に購入される製品
試験成績書(COA)
資料
Which water grade is best suited for your specific analysis? Using the optimal water grade yields greater reliability and accuracy.
Explore the unique properties of water, including its polarity, hydrogen bonding, and role as a universal solvent essential for life.
Development of an HPLC-UV method to determine Arbutin and Hydroquinone in whitening serum using a Chromolith® HighResolution C18 100x2mm HPLC column.
View the suitability of ultrapure water from a Milli-Q system for the multi-elemental analysis (ICP-MS) of toxic metals in foods and drinking water.
関連コンテンツ
Discover an ultrapure lab water system designed with you in mind. Intelligent, intuitive and connected, the Milli-Q® IQ 7000 system will simplify the way you work in the lab.
ユーザーを念頭に置いて設計された超純水製造装置をご覧ください。インテリジェントな、直感的操作ができるMilli-Q® IQ 7000超純水製造装置は、ラボでの作業を簡素化します。
Learn about various water contaminants, their sources, impacts on laboratory experiments, and effective removal methods.
Electrophysiology assays: Importance of ultrapure water and Biopak® cartridge filtration to avoid contamination.