Merck
IPAKQUA00
Millipore
IPAK Quanta® Polishing Cartridge for Purified Water
new
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and EQ 7008 7016 ultrapure water systems fed with purified water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Milli-Q®
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
入力
feed water nature purified water
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7000
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
詳細
このIPAK Quanta®研磨カートリッジ(純水用)には、イオンを微量レベルまで除去する革新的なIQnanoイオン交換媒体に加えて、微量の有機汚染物質を標的とする高グレードの合成活性炭を使用しています。
IPAK Meta®研磨カートリッジ(純水用、IPAKMET00)を組み合わせることで、高感度の研究アプリケーション用の超純水(タイプ1)を生成することができます。
アプリケーション
  • Milli-Q® IQ/EQ 7000およびEQ 7008/16超純水製造装置(供給純水用)の場合、
  • 高感度アプリケーション用の超純水(タイプ1)を生成します。
特徴および利点
  • e-Sure tagは、RFIDとシステムを接続することで、シームレスな消耗品ステータスのモニタリング、データ管理及び完全なトレーサビリティを実現します。
  • 過剰水を排除して廃棄時の使用済みカートリッジを軽量化するDrain Capが付いています。
  • パーツ供給業者の78%が、ISO 14001環境マネジメントシステムの認証を受けています。
法的情報
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.