Merck
IPAKKITEX
Milli-Q
Milli-Q® Polishingキット(Elix®純水用)
greener alternative
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 ultrapure water systems fed by Elix® pure water. This product replaces IPAKKITA1.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
包装
units of 1
メーカー/製品名
Milli-Q®
保管条件
room temperature
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
入力
feed water nature pure water (Elix® water)
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7000 (Feed Water from Elix®)
for use with Milli-Q® IQ 7000 (Feed Water from Elix®)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
詳細
この精製キットには、IPAK Meta®およびIPAK Quanta®研磨カートリッジ(Elix®水用)が含まれており、これらを組み合わせて高感度の研究アプリケーション用の超純水(タイプ1)が生成される設計となっています。
カートリッジは、純水から微量のイオンを除去するJetpore®混合ベッドイオン交換樹脂と革新的なIQnanoイオン交換担体に加えて、微量の有機汚染物質を標的とする高グレードの合成活性炭を組み合わせたものです。
メルクは、ポートフォリオ内の既存製品を改善する方法を模索することで、持続可能な未来への取り組みを継続的に示しています。メルクは、浄化カートリッジを見直し、製品性能を損なうことなく影響を最小限に抑える重要な条件を割り出しました。本製品は、樹脂混合物、パッケージ、および耐用年数管理の最適化によって改善されています。したがって、再設計されたカテゴリでは、より環境に優しい代替製品として認識されています。Elix® 水用の新しい Milli-Q® ポリッシュキットの DfS スコアカードをご覧ください。
アプリケーション
  • Milli-Q® IQ/EQ 7000超純水製造装置(Elix®供給水用)の場合、
  • 微量のイオンと有機汚染物質を除去し、高感度アプリケーション用の超純水(タイプ1)を生成します。
特徴および利点
  • e-Sure tagは、RFIDとシステムを接続することで、シームレスな消耗品ステータスのモニタリング、データ管理および完全なトレーサビリティを実現します。
  • 過剰水を排除して廃棄時の使用済みカートリッジを軽量化するDrain Capが付いています。
  • 本キットに含まれるIPAK Quanta®およびIPAK Meta®カートリッジ供給業者の78%が、ISO 14001環境マネジメントシステムの認証を受けています。
法的情報
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.