Merck
ZSQ200U0T0
Milli-Q
Milli-Q® SQ 200超純水・純水製造装置
greener alternative
Ultrapure (Type 1) water dispensing module from 3.5 L Switch tank.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
AC/DC入力
100 V / 240 V, 50-60 Hz
品質水準
包装
pkg of 1 unit
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
1.6 L/min product water instant delivery rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
10 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (with SQ Switch 3.5 L tank)
システムの高さ
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
システムの幅
26.7 cm (10.5 in.)
38.4 cm (15.1 in.) , including Handset Dispenser
システム (奥行×奥行)
22 cm (8.7 in.)
重量
7 kg (15.4 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L tank
不純物
Product Water DNase < 5 pg/mL with SQPAK Bio Final Filter
Product Water Microorganisms : < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Particulates : < 1 unit/mL (particulates > 0.22 μm with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Pyrogens : < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Product Water RNase : < 1 pg/mL with SQPAK Bio Final filter
全有機炭素(TOC)残留物
≤5 ppb (with SQPAK™ TOC Quanta Cartridge and SQPAK™ Final filter)
入力
feed water nature pure water (Pure RO water from SQ Switch tank refilled on Milli-Q® SR 240/240L/240XL production station)
出力
type 1 water (18.2 MΩ·cm)
導電率
0.055 μS/cm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
Milli-Q® SQ 2Series超純水・純水製造装置の作動原理や全体的な概要を知るには、メルクの専用ページをご覧ください
Milli-Q® SQ 200純水製造装置は逆浸透 (RO)水を充填した携帯型SQ Switch 3.5 Lタンクから超純水(タイプ1)を供給します。超純水を給水する柔軟な携帯型ディスペンサーは、ユーザーにとって操作が簡単で直観的です。携帯型SQ Switchタンクに再充填するためには、この採水モジュールがMilli-Q® SQ 2Series製品のRO純水製造ユニットと接続されていなければなりません。この携帯型SQ Switchタンクにより、超純水・純水製造装置をどのようなラボの構成にも適合させることができます。例えば、RO純水製造ユニットを水道の蛇口の隣に設置し、その一方でMilli-Q® SQ 200超純水採水モジュールをラボや建物のコンセントのある適当な場所に設置できます。このように柔軟に設置することができるため、ラボにおけるニーズの変化に合わせて簡単に変更したり、拡張したりすることが可能です。このMilli-Q® SQ 200採水デジュールによりMilli-Q® SQ 2Series製品にご用意した6つのプリセット構成のうちの以下の5つを設定または拡張できます: Milli-Q® SQ 240、Milli-Q® SQ 240L、Milli-Q® SQ 240XL、Milli-Q® SQ 240C、Milli-Q® SQ 240CV。これらの構成により、ユーザーは独自の判断でラボのニーズの変化に簡単に適合させて使用することが可能です。
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、デザイン・フォー・サステナビリティ(DfS)で開発された製品です。DfSスコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
特徴および利点
  • 単純な手動の携帯型ディスペンサーであるため、新規またはトレーニングを受けていないユーザーでも1.6 L/分~1滴ずつのさまざまな流量で超純水を給水することができます
  • 信頼性の高い超純水(タイプ1)品質であることを示す18.2 MΩ·cmの比抵抗値をカラーLEDで確認可能であり、またTOCは、内蔵の光酸化UVランプで低減されています
  • この自立型ユニットは、コンセントのある場所であればどこでも、携帯型SQ Switchタンクから超純水を供給します
  • コンパクトなセットアップと自己誘導式の設置マニュアルおよびビデオにより、ラボの業務に便利な場所に装置を設置し、必要に応じて後から移動することも可能です
  • カートリッジが消耗する精製ステップごとにツイスト・ロック方式で個別にカートリッジ交換できるため、メンテナンスが簡略になり、ランニングコストが節約できます
  • コンパクトサイズに加えて水とエネルギーを節約することで、ラボのサステナビリティへの取り組みをサポートします
構成
このカタログ番号には以下の品目は含まれていません:
  • SQPAK カートリッジおよび最終フィルター
  • SQ Switch 3.5 Lタンク
  • SQ Gravityバルブまたは現地の電気回路網に適合する電源コード
  • SQ Switch 3.5 Lタンクに再充填するために必須の以下のRO純水製造ユニット:Milli-Q® SR 240/SR 240L/SR 240XL超純水・純水製造装置
その他情報
使用方法:
  • 生物保持微生物
  • 作用機序:ろ過
  • 用途:一般的なラボでの分析
  • 使用目的:純水製造
  • 使用方法:この製品は、0.22 µmの滅菌グレードメンブレンを通してろ過した水を供給します。装置ユーザーガイドの項を参照してください。
  • 保管について:乾燥した場所に保管してください。
  • 廃棄について:該当する連邦、州、地域の規制に従って廃棄してください。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Milli-Q®SQ 2シリーズ超純水・純水製造装置の説明用動画を視聴し、ユーザーマニュアルをダウンロードしてください。設定と稼働がすぐにできます。装置、アクセサリー、カートリッジ、サービスをオンラインで購入できます。(日本国内未対応)
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
関連コンテンツ
超純水製造装置の新しいカタチをご覧ください。コンセントを備えた実験台であれば18.2 MΩ∙cmの超純水をいつでも採水できます。安定した品質。シンプル。コンパクト。スケールアップが簡単。Greener Alternative Product (環境に配慮した代替製品)。オンラインで購入。(日本国内未対応)
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.