Merck
IPAKMET00
Milli-Q
IPAK Meta® Polishing Cartridge for Purified Water
greener alternative
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and EQ 7008/16 ultrapure water systems fed with purified water. This product replaces IPAKMETA1.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Milli-Q®
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7000
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
詳細
このIPAK Meta®研磨カートリッジ(純水用)は、Jetpore®混合ベッドイオン交換樹脂と革新的なIQnanoイオン交換担体を組み合わせたものであり、純水から微量のイオンを除去します。
IPAK Quanta®水研磨カートリッジ(純水用、IPAKQUA00)を組み合わせることで、高感度の研究アプリケーション用の超純水(タイプ1)を生成することができます。
メルクは、ポートフォリオ内の既存製品を改善する方法を模索することで、持続可能な未来への取り組みを継続的に示しています。メルクは、浄化カートリッジを見直し、製品性能を損なうことなく影響を最小限に抑える重要な条件を割り出しました。本製品は、樹脂混合物、パッケージ、および耐用年数管理の最適化によって改善されています。したがって、再設計されたカテゴリでは、より環境に優しい代替製品として認識されています。純水用の新しい IPAK Meta® カートリッジの DfS スコアカードをご覧ください。
アプリケーション
  • Milli-Q® IQ/EQ 7000およびEQ 7008/16超純水製造装置(供給純水用)の場合、
  • 高感度アプリケーション用の超純水(タイプ1)を生成します。
特徴および利点
  • e-Sure tagは、RFIDとシステムを接続することで、シームレスな消耗品ステータスのモニタリング、データ管理および完全なトレーサビリティを実現します。
  • 過剰水を排除して廃棄時の使用済みカートリッジを軽量化するDrain Capが付いています。
  • パーツ供給業者の78%が、ISO 14001環境マネジメントシステムの認証を受けています。
法的情報
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.