主要文書
ZFC0NN5SQ
Milli-Q
コネクター(5 m)
Connects a system to a POD, for Milli-Q® IQ/IX/EQ series
別名:
システム-PODコネクター(5 m)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104214
NACRES:
JA.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
特徴
For System to POD connection
ケーブルL
5 m
適合性
for use with E-POD®
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
for use with Q-POD®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この5 mコネクターは、Q-POD®ディスペンサーをMilli-Q® IQ 7シリーズおよびMilli-Q® EQ 7008/16純水製造装置に接続するために使用する、設置付属品です。また、E-POD®ディスペンサーをMilli-Q® IQ 7003/05/10/15およびMilli-Q® IX 7003/05/10/15純水製造装置に接続するために使用することもできます。本付属品は、5 m長のスリーブ内に油圧および電気系統の配線をまとめます。長さ2 mのコネクター(ZFC0NN2SQ)もご用意しています。
特徴および利点
  • 装置から最大5 mの距離にQ-POD®またはE-POD®ディスペンサーを設置することが可能です
  • チューブとケーブルを1つの白いスリーブにまとめることで、すっきりとした設置と一体化が実現しています。
法的情報
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany