主要文書
8.55158
Sigma-Aldrich
NovaPEG Rink Amide resin HYR
Novabiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352111
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
NovaPEG
Novabiochem®
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-8°C
詳細
Novabiochem®
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
資料
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
プロトコル
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.