包装
pkg of 1 × 2.5 mL (890810C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (890810C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 890810C
濃度
10 mg/mL (890810C-25mg)
25 mg/mL (890810C-200mg)
脂質タイプ
cationic lipids
transfection
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
890810C-BULK:
890810C-25MG:4548173373324
890810C-200MG:4548173373317
890810C-VAR:
試験成績書(COA)