包装
pkg of 1 × 1 g (870160P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (870160P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (870160P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (870160P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 870160P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCS)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H73O8PS.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(38)42-33-35(34-44-46(40,41)43-31-32-47)45-37(39)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35,47H,3-34H2,1-2H3,(H,40,41);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
InChI Key
AKETWRINAWSUQU-RUQJKXHKSA-M
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
Jan Code
870160P-VAR:
870160P-500MG:
870160P-1G:
870160P-BULK:
870160P-100MG:
870160P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)