901493
(S,R,S)-AHPC-PEG1-NH2 hydrochloride
≥95%
別名:
(2S,4R)-1-((S)-2-(2-(2-Aminoethoxy)acetamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
ligand
VH032
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NCC1=CC=C(C2=C(C)N=CS2)C=C1)[C@H](C[C@@H](O)C3)N3C([C@H](C(C)(C)C)NC(COCCN)=O)=O.Cl
InChI
1S/C26H37N5O5S.ClH/c1-16-22(37-15-29-16)18-7-5-17(6-8-18)12-28-24(34)20-11-19(32)13-31(20)25(35)23(26(2,3)4)30-21(33)14-36-10-9-27;/h5-8,15,19-20,23,32H,9-14,27H2,1-4H3,(H,28,34)(H,30,33);1H/t19-,20+,23-;/m1./s1
InChI Key
NUIXHEJNWPHAAZ-XUXADIIKSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Automate your VHL-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
その他情報
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901493-BULK:
901493-50MG:
901493-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
タンパク質分解誘導化合物ビルディングブロックは、標的リガンドと共有結合するペンダント基を持つクロスリンカー-E3リガンド複合体です。