おすすめの製品
ligand
pomalidomide
アッセイ
≥95%
形状
solid
反応適合性
reactivity: amine reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O)NC1=O
アプリケーション
Synple自動合成プラットフォーム(SYNPLE-SC002)を用いてCRBN-PEGベースのPROTACを自動化します。
その他情報
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901828-VAR:
901828-BULK:
901828-50MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
タンパク質分解誘導化合物ビルディングブロックは、標的リガンドと共有結合するペンダント基を持つクロスリンカー-E3リガンド複合体です。
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.