Merck
911690
Sigma-Aldrich
C5 Lenalidomide
≥95%
別名:
3-(5-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, E3 ligase ligand, Ligand for PROTAC® research
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥49,100
¥49,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥49,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H13N3O3
CAS番号:
分子量:
259.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
¥49,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
ligand
C5 Lenalidomide
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: ligand
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=CC=C2C(CN(C3CCC(NC3=O)=O)C2=O)=C1
InChI
1S/C13H13N3O3/c14-8-1-2-9-7(5-8)6-16(13(9)19)10-3-4-11(17)15-12(10)18/h1-2,5,10H,3-4,6,14H2,(H,15,17,18)
InChI Key
WLUIQUZGNPAKRL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
C5 Lenalidomide is a derivative of the Cereblon (CRBN)-binding ligand lenalidomide, which possesses an amine at the C4 position. C5 Lenalidomide can be used to bind the CRBN E3 ubiquitin ligase in targeted protein degradation research or in the synthesis of protein degraders with a C5 exit vector. Learn more about proteolysis-targeting chimeras (PROTACs) and the building blocks to design them in our Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
法的情報
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
911690-100MG:
911690-BULK:
911690-50MG-KC:
911690-BULK-KC:
911690-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
タンパク質分解誘導化合物ビルディングブロックは、標的リガンドと共有結合するペンダント基を持つクロスリンカー-E3リガンド複合体です。
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.