Merck
903434
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-PEG6-butyl azide
≥95%
別名:
Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Pomalidomide-2-2-2-2-2-2-6-N3, 24-azido-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)-3,6,9,12,15,18-hexaoxatetracosanamide, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥82,530
¥82,530
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥82,530
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H44N6O11
分子量:
676.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
¥82,530
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
ligand
pomalidomide
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
azide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCN=[N+]=[N-])=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C31H44N6O11/c32-36-33-10-3-1-2-4-11-43-12-13-44-14-15-45-16-17-46-18-19-47-20-21-48-22-27(39)34-24-7-5-6-23-28(24)31(42)37(30(23)41)25-8-9-26(38)35-29(25)40/h5-7,25H,1-4,8-22H2,(H,34,39)(H,35,38,40)
InChI Key
LLVBWKILTFMMOM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Protein degrader builiding block Pomalidomide-PEG6-butyl azide enables the synthesis of molecules for targeted protein degradation and PROTAC (proteolysis-targeting chimeras) technology. This conjugate contains a Cereblon (CRBN)-recruiting ligand, a linker with both hydrophobic and hydrophilic moieties, and a pendant azide for click chemistry with a target ligand. Because even slight alterations in ligands and crosslinkers can affect ternary complex formation between the target, E3 ligase, and PROTAC, many analogs are prepared to screen for optimal target degradation. When used with other protein degrader building blocks with a pendant azide group, parallel synthesis can be used to more quickly generate PROTAC libraries that feature variation in crosslinker length, composition, and E3 ligase ligand.
法的情報
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
903434-50MG:
903434-BULK:
903434-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
資料
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
タンパク質分解誘導化合物ビルディングブロックは、標的リガンドと共有結合するペンダント基を持つクロスリンカー-E3リガンド複合体です。