901529
Pomalidomide-PEG2-Alkyne
≥95%
別名:
N-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)-3-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)propanamide, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
ligand
pomalidomide
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
alkyne
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(CCOCCOCC#C)=O)=O)NC1=O
InChI Key
UJZAUAJJDNQCEC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
その他情報
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901529-VAR:
901529-BULK:
901529-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
タンパク質分解誘導化合物ビルディングブロックは、標的リガンドと共有結合するペンダント基を持つクロスリンカー-E3リガンド複合体です。