922161
(S,R,S)-VL285 Phenol-methylamino-PEG1-NH2 hydrochloride
別名:
(2S,4R)-N-{[2-(2-{[2-(2-aminoethoxy)ethyl](methyl)amino}ethoxy)-4-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]methyl}-4-hydroxy-1-[(2S)-3-methyl-2-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)butanoyl]pyrrolidine-2-carboxamide, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, VHL protein degrader building block for PROTAC® research
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
ligand
VL285 phenol
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C([C@@H]1C[C@@H](O)CN1C([C@H](C(C)C)N2CC(C=CC=C3)=C3C2=O)=O)NCC4=CC=C(C5=C(C)N=CS5)C=C4OCCN(C)CCOCCN.Cl
InChI
1S/C36H48N6O6S.ClH/c1-23(2)32(42-20-27-7-5-6-8-29(27)35(42)45)36(46)41-21-28(43)18-30(41)34(44)38-19-26-10-9-25(33-24(3)39-22-49-33)17-31(26)48-16-13-40(4)12-15-47-14-11-37;/h5-10,17,22-23,28,30,32,43H,11-16,18-21,37H2,1-4H3,(H,38,44);1H/t28-,30+,32+;/m1.
InChI Key
VVMBTXRZOCAUEV-TUBUYWNKSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
その他情報
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
HaloPROTACS: Use of Small Molecule PROTACs to Induce Degradation of HaloTag Fusion Proteins
Differential PROTAC substrate specificity dictated by orientation of recruited E3 ligase
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
922161-50MG:
922161-BULK:
922161-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
タンパク質分解誘導化合物ビルディングブロックは、標的リガンドと共有結合するペンダント基を持つクロスリンカー-E3リガンド複合体です。
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.