901513
Pomalidomide-PEG2-NH2 hydrochloride
≥95%
別名:
2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)acetamide hydrochloride, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
ligand
pomalidomide
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
amine
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCOCCN)=O)=O)NC1=O.Cl
InChI Key
RZNSRUSISUGVAE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
その他情報
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
法的情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901513-VAR:
901513-50MG:
901513-2.3MG-KC:
901513-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
タンパク質分解誘導化合物ビルディングブロックは、標的リガンドと共有結合するペンダント基を持つクロスリンカー-E3リガンド複合体です。