901558
Lenalidomide
≥95%
別名:
1-Oxo-4-amino-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole, 3-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 3-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, E3 Ligase ligand, Ligand for PROTAC® research
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
ligand
lenalidomide
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: ligand
mp
265-268 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=C1C=CC=C3N
InChI
1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)
InChI Key
GOTYRUGSSMKFNF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
.
その他情報
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Structure of the human Cereblon–DDB1–lenalidomide complex reveals basis for responsiveness to thalidomide analogs
Lenalidomide causes selective degradation of IKZF1 and IKZF3 in multiple myeloma cells
The myeloma drug lenalidomide promotes the cereblon-dependent destruction of Ikaros proteins
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
901558-100MG:
901558-1G:
901558-5G:
901558-VAR:
901558-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
タンパク質分解誘導化合物ビルディングブロックは、標的リガンドと共有結合するペンダント基を持つクロスリンカー-E3リガンド複合体です。