905399
(S,R,S)-AHPC-PEG2-butyl chloride
別名:
(2S,4R)-1-((S)-2-(2-(2-((6-Chlorohexyl)oxy)ethoxy)acetamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (S,R,S)-AHPC-2-2-6-Cl, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
ligand
VH032
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
反応適合性
reactivity: sulfuryl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
alkyl halide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClCCCCCCOCCOCC(N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C)=O
InChI Key
VVGFRQKHZOZAAG-UWPQIUOOSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
その他情報
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Modular PROTAC Design for the Degradation of Oncogenic BCR-ABL
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
法的情報
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
905399-VAR:
905399-BULK:
905399-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
タンパク質分解誘導化合物ビルディングブロックは、標的リガンドと共有結合するペンダント基を持つクロスリンカー-E3リガンド複合体です。