Merck
903957
Sigma-Aldrich
(S,R,S)-AHPC-PEG1-azide
別名:
(2S,4R)-1-((S)-2-(2-(2-Azidoethoxy)acetamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥85,000
¥85,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥85,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H35N7O5S
CAS番号:
分子量:
557.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
¥85,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
ligand
VH032
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
azide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NCC1=CC=C(C2=C(C)N=CS2)C=C1)[C@H](C[C@@H](O)C3)N3C([C@H](C(C)(C)C)NC(COCCN=[N+]=[N-])=O)=O
InChI
1S/C26H35N7O5S/c1-16-22(39-15-29-16)18-7-5-17(6-8-18)12-28-24(36)20-11-19(34)13-33(20)25(37)23(26(2,3)4)31-21(35)14-38-10-9-30-32-27/h5-8,15,19-20,23,34H,9-14H2,1-4H3,(H,28,36)(H,31,35)/t19-,20+,23-/m1/s1
InChI Key
YVCURZJBLHZABY-ZRCGQRJVSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Protein degrader builiding block (S,R,S)-AHPC-PEG1-azide enables the synthesis of molecules for targeted protein degradation and PROTAC (proteolysis-targeting chimeras) technology. This conjugate contains a von Hippel-Lindau (VHL)-recruiting ligand and a PEGylated crosslinker with pendant azide for click chemistry with a target ligand. Because even slight alterations in ligands and crosslinkers can affect ternary complex formation between the target, E3 ligase, and PROTAC, many analogs are prepared to screen for optimal target degradation. When used with other protein degrader building blocks with a pendant azide group, parallel synthesis can be used to more quickly generate PROTAC libraries that feature variation in crosslinker length, composition, and E3 ligase ligand.
Automate your VHL-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
法的情報
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
903957-50MG:
903957-VAR:
903957-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
タンパク質分解誘導化合物ビルディングブロックは、標的リガンドと共有結合するペンダント基を持つクロスリンカー-E3リガンド複合体です。