911720
C5 Lenalidomide-C9-NH2 hydrochloride
≥95%
別名:
10-amino-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)decanamide hydrochloride, C5 Lenalidomide conjugate, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
ligand
C5 Lenalidomide
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(CCCCCCCCCN)=O)=CC=C31.Cl
InChI Key
CZHMMBPCMVKJOU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
その他情報
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
法的情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
911720-50MG:
911720-BULK:
911720-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
タンパク質分解誘導化合物ビルディングブロックは、標的リガンドと共有結合するペンダント基を持つクロスリンカー-E3リガンド複合体です。