919896
C5 Lenalidomide-dipiperazine-NH2 hydrochloride
別名:
4-(4-(2-Aminoethyl)piperazine-1-carbonyl)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)piperazine-1-carboxamide, C5 Lenalidomide conjugate, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
ligand
C5 Lenalidomide
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N(CC1)CCN1C(NC2=CC(C3)=C(C=C2)C(N3C(C4=O)CCC(N4)=O)=O)=O)N5CCN(CC5)CCN.Cl
InChI
1S/C25H34N8O5.ClH/c26-5-6-29-7-9-31(10-8-29)25(38)32-13-11-30(12-14-32)24(37)27-18-1-2-19-17(15-18)16-33(23(19)36)20-3-4-21(34)28-22(20)35;/h1-2,15,20H,3-14,16,26H2,(H,27,37)(H,28,34,35);1H
InChI Key
YIVQCHPIDFGEDN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
その他情報
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
919896-50MG:
919896-BULK:
919896-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
タンパク質分解誘導化合物ビルディングブロックは、標的リガンドと共有結合するペンダント基を持つクロスリンカー-E3リガンド複合体です。