Documenti
87087
Sigma-Aldrich
Tetracontano
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
n-tetracontano
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)38CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
563.08
Beilstein:
1800152
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
flakes
Punto di fusione
80-84 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H82/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-40H2,1-2H3
KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Il tetracontano è un n-alcano a lunga catena usato come prototipo di polietilene lineare per comprendere il comportamento nella fase della soluzione di polimero.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Dotetracontane analytical standard
Supelco
44250
Dotetracontane
Heptatriacontane analytical standard
Supelco
51848
Heptatriacontane
Decane analytical standard
Supelco
30540
Decane
Dotriacontane 97%
Sigma-Aldrich
D223107
Dotriacontane
Melting and crystallization of ultra-high-molecular-weight polyethylene in a mixture with tetracontane under high pressure.
Nakafuku C, et al.
Polymer, 32(4), 696-702 (1991)
Temperature-and pressure-induced crystallization and melting of tetracontane in propane: evidence of retrograde crystallization.
Luszczyk M & Radosz, M
Journal of Chemical and Engineering Data, 48(2), 226-230 (2033)