Vai a
24366C
EX-CELL® Advanced CHO Fed-batch Medium
powder
Sinonimo/i:
EX-CELL® Advanced CHO Fed-batch Medium
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 L
10 L
100 L
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352200
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Terreno EX-CELL® Advanced per la coltura in fed-batch di cellule CHO., CHO Fed-batch Medium. 20.09 g/L. See information sheet, 24366C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions.
Quality Segment
product line
EX-CELL®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Il terreno® EX-CELL Advanced per la coltura in fed-batch di cellule CHO è chimicamente definito e non contiene componenti di origine animale La nuovissima piattaforma SAFC è stata specificamente sviluppata per supportare la crescita e la produttività in una serie diversificata di cellule di ovaio di criceto cinese (CHO) in colture in fed-batch, pur consentendo flessibilità nella modulazione delle caratteristiche delle proteine. Questa moderna piattaforma per colture in fed-batch è stata sviluppata utilizzando una strategia di analisi multivariata per stabilire le correlazioni con cui i componenti della formulazione influenzano i processi critici e le caratteristiche del prodotto quali titolo, livello di proliferazione, espressione del recettore e glicosilazione. La piattaforma non contiene ipoxantina, timidina, L-glutammina, rosso fenolo né 2-mercaptoetanolo (2-ME). Questo terreno è stato sviluppato come parte di una piattaforma per colture in fed-batch da usare insieme al substrato nutritivo EX-CELL® Advanced CHO 1 (24367C con glucosio, 24368C senza glucosio)
Application
  • This newest platform from SAFC has been specifically developed to support growth and productivity across a diverse set of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells in fed-batch cultures while still allowing for flexibility in the adjustment of protein quality attributes.
  • This contemporary fed-batch platform was developed using a strategy of Multivariate Analysis to establish correlations in which the formulation components influence critical process and product attributes such as titer, fold expansion, receptor expression, and glycosylation.
Preparation Note
Formulato per ottenere una concentrazione finale di 22,09 grammi di polvere per litro di terreno.
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
14366C24360C24370C
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
form
dry powder
form
liquid
form
dry powder
form
dry powder
product line
EX-CELL®
product line
EX-CELL®
product line
EX-CELL®
product line
EX-CELL®
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
10108-64-2
CAS No.
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Non riesci a trovare il codice del tuo prodotto o il numero di lotto/ batch?
I numeri di catalogo dei prodotti nel sito internet sono associati al taglio o alla quantità delle confezioni (es: T1503-25G). Accertati Nel campo N° Catalogo digita SOLO il N° di catalogo del prodotto (Esempio: T1503).
Esempio:
T1503
Numero di prodotto
-
25G
Confezione/Quantità
Altri esempi:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
Inseriscilo come 1.000309185)
Problemi? Sentitevi liberi di contattare Servizio Tecnico per chiedere aiuto