Documenti
T6508
Sigma-Aldrich
Acido trifluoroacetico
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
TFA
About This Item
Formula condensata:
CF3COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.02
Beilstein:
742035
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
97.5 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤0.05% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L)
P. eboll.
72.4 °C (lit.)
Punto di fusione
−15.4 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 0.33 mL/mL
Densità
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
L′acido trifluoroacetico (TFA) è un composto organofluoro utilizzato in sintesi organica come reagente per svariate reazioni acido-catalizzate come l′apertura di anelli epossidici, la ciclizzazione biomimetica, i riarrangiamenti di Cope e la sintesi di prodotti organici naturali. Rispetto ad altri acidi, le proprietà chimico-fisiche del TFA gli conferiscono il vantaggio di una elevata volatilità, un′elevata solubilità nei solventi organici e una notevole forza acida. In virtù della sua volatilità elevata, se impiegato come solvente il TFA consente l′isolamento del prodotto per semplice evaporazione. Al confronto, con acidi meno volatili come l′acido solforico o l′acido p-toluensolfonico potrebbe essere necessario ricorrere ad un passaggio di neutralizzazione o a un work-up estrattivo.
Applicazioni
L′acido trifluoroacetico può essere utilizzato come reagente:      
  • Per la rottura di gruppi protettori all′azoto o all′ossigeno come: N-Boc, N-benzilossimetil, benzil etere, p-metossibenzil etere, t-butil etere, t-butilossimetil etere, trifernilmetil eter e dimetil acetali.      
  • Nelle reazioni di ossidazione di Baeyer–Villiger in combinazione con il percarbonato di sodio.
  • Per la trifluorometilazione del legame C-H degli areni
Il TFA può essere usato anche come:      
  • Solvente nelle reazioni di ciclizzazione per trasferimento di atomo e nei processi polimerici.      
  • Catalizzatore nella sintesi del ε-caprolattame via riarrangiamento di Beckmann del cicloesanone ossima in solventi aprotici.
Confezionamento
1mL in ciascun flaconcino.
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Organocatalyzed Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime by trifluoroacetic acid in aprotic solvent
Ronchin L, et al.
Catalysis Communications, 10(2), 251-256 (2008)
Electronic effects in the acid-promoted deprotection of N-2, 4-dimethoxybenzyl maleimides
Watson DJ, et al.
Tetrahedron Letters, 42(10), 1827-1830 (2001)
Oxidative C-C bond cleavage of N-alkoxycarbonylated cyclic amines by sodium nitrite in trifluoroacetic acid
Onomura O, et al.
Tetrahedron Letters, 49(47), 6728-6731 (2008)
Trifluoroacetic acid: Uses and recent applications in organic synthesis.
Lopez SE and Salazar J.
Journal of Fluorine Chemistry, 156, 73-100 (2013)
Guangfa Shi et al.
Organic letters, 17(1), 38-41 (2014-12-18)
Direct trifluoromethylation of arenes using TFA as the trifluoromethylating reagent was achieved with Ag as the catalyst. This reaction not only provides a new protocol for aryl C-H trifluoromethylation, but the generation of CF3· from TFA may prove useful in
Articoli
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Protocolli
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.