Documenti fondamentali
297879
Sigma-Aldrich
Dodecane
anhydrous, ≥99%
Sinonimo/i:
n-Dodecane
Scegli un formato
100 ML
123,00 €
1 L
418,00 €
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
123,00 €
1 L
418,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)10CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.33
Beilstein:
1697175
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado:
anhydrous
Saggio:
≥99%
P. ebollizione:
215-217 °C (lit.)
Tensione di vapore:
1 mmHg ( 47.8 °C)
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.96 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 47.8 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
401 °F
Limite di esplosione
8 %
Impurezze
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
215-217 °C (lit.)
Punto di fusione
−9.6 °C (lit.)
Densità
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dodecane is a linear alkane mainly found in jet fuels.[1]
Applicazioni
Dodecane may be used as an inorganic diluent to form an organic phase along with decanol as an active diluent and tri-n-octylamine as an extractant. This system may be used for the extraction of lactic acid from aqueous solutions.[2]
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Undecane &#8805;99%
Sigma-Aldrich
U407
Undecane
Lactic acid extraction from aqueous solutions with tri-n-octylamine dissolved in decanol and dodecane
Yankov D, et al.
Biochemical Engineering Journal, 21(1), 63-71 (2004)
Thermal decomposition of n-dodecane: Experiments and kinetic modeling.
Herbinet O, et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 78(2), 419-429 (2007)
Hydroisomerization and hydrocracking. 2. Product distributions from n-decane and n-dodecane.
Steijns M, et al.
Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev., 20(4), 654-660 (1981)
E J Walsh et al.
Biomedical microdevices, 8(1), 59-64 (2006-02-24)
The two-phase segmented flow approach to the processing and quantitative analysis of biological samples in microdevices offers significant advantages over the single-phase continuous flow methodology. Despite this, little is known about the compatibility of samples and reactants with segmenting fluids
The novel extractants, diglycolamides, for the extraction of lanthanides and actinides in HNO3-n-dodecane system.
Sasaki Y, et al.
Solvent Extr. Ion Exch., 19(1), 91-103 (2001)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf