Documenti fondamentali
84727
Supelco
Acido solforico
for the determination of nitrogen, for inorganic trace analysis, ≥97.0%
Scegli un formato
500 ML
55,50 €
2.5 L
194,00 €
55,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
55,50 €
2.5 L
194,00 €
About This Item
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
Beilstein:
2037554
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
55,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
agenzia
suitable for SM 4500 - NH3
Densità del vapore
<0.3 (25 °C, vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 146 °C)
Descrizione
Nominally 95-98% H2SO4
Saggio
≥97.0%
Stato
liquid
Qualità
for the determination of nitrogen
Impurezze
≤0.0005% total nitrogen (N)
Residuo alla calcinazione (900 °C)
≤0.0005%
Colore
clear
P. ebollizione
~290 °C (lit.)
Densità
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
L′acido solforico si può produrre per distillazione a secco di solfato di ferro eptaidrato, solfato di rame pentaidrato. Previo riscaldamento, questi composti si decompongono formando ossidi di ferro e rame ed eliminano acqua e triossido di zolfo che si combinano formando una soluzione diluita di acido solforico, il quale funziona come agente disidratante, catalizzatore, reagente attivo nell′industria chimica. È anche adatto a controllare il pH di soluzioni saline di acidi forti fumanti.[1]
Applicazioni
L′acido solforico può essere utilizzato come reagente per la digestione nel metodo Kjeldahl per la determinazione dell′azoto.[2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Navin G. Ashar, Kiran R. Golwalkar
A Practical Guide to the Manufacture of Sulfuric Acid, Oleums, and Sulfonating Agents (2013)
Nitrogen determination by a continuous digestion and analysis system.
Ferrari, Andres.
Annals of the New York Academy of Sciences, 87, 792-800 (1960)
Francesco Riccobono et al.
Science (New York, N.Y.), 344(6185), 717-721 (2014-05-17)
Atmospheric new-particle formation affects climate and is one of the least understood atmospheric aerosol processes. The complexity and variability of the atmosphere has hindered elucidation of the fundamental mechanism of new-particle formation from gaseous precursors. We show, in experiments performed
Andreas Recke et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(4), 1600-1608 (2014-07-16)
Subepidermal autoimmune blistering dermatoses (AIBD) are prototypic autoantibody-mediated diseases. In epidermolysis bullosa acquisita (EBA), an autoimmune disease with severe and chronic skin blistering, autoantibodies are directed against type VII collagen. IgG is the predominant autoantibody isotype of EBA, the pathogenicity
Siegfried Schobesberger et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(43), 17223-17228 (2013-10-09)
Atmospheric aerosols formed by nucleation of vapors affect radiative forcing and therefore climate. However, the underlying mechanisms of nucleation remain unclear, particularly the involvement of organic compounds. Here, we present high-resolution mass spectra of ion clusters observed during new particle
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf