Vai a
1.00714
Sulfuric acid
96%, Suprapur®
Sinonimo/i:
Acido solforico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-639-5
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Assay:
≥95% (acidimetric), 96%
Form:
liquid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Acido solforico al 96%, Suprapur®
agency
suitable for EPA 300
Quality Segment
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C), 1 mmHg ( 146 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
≥95% (acidimetric), 96%
form
liquid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 ppb, nitrate (NO3-): ≤200 ppb, phosphate (PO43-): ≤100 ppb
SMILES string
OS(O)(=O)=O
cation traces
Ag: ≤1.0 ppb, Al: ≤5.0 ppb, As: ≤0.5 ppb, Au: ≤0.5 ppb, Ba: ≤1.0 ppb, Be: ≤0.5 ppb, Bi: ≤0.5 ppb, Ca: ≤5.0 ppb, Cd: ≤1.0 ppb, Co: ≤0.5 ppb, Cr: ≤1.0 ppb, Cu: ≤0.5 ppb, Fe: ≤5.0 ppb, Ga: ≤0.5 ppb, Ge: ≤1.0 ppb, Hg: ≤2.0 ppb, In: ≤0.5 ppb, K: ≤2.0 ppb, Li: ≤0.5 ppb, Mg: ≤5.0 ppb, Mn: ≤0.5 ppb, Mo: ≤0.5 ppb, NH4+: ≤1.0 ppm, Na: ≤10.0 ppb, Ni: ≤2.0 ppb, Pb: ≤1.0 ppb, Pt: ≤0.5 ppb, Sb: ≤1.0 ppb, Se: ≤1.0 ppb, Sn: ≤1.0 ppb, Sr: ≤0.5 ppb, Ti: ≤1.0 ppb, Tl: ≤0.5 ppb, V: ≤0.5 ppb, Zn: ≤2.0 ppb, Zr: ≤0.5 ppb
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Saggio (acidimetrico): ≥ 95,0%
Colore: ≤ 10 Hazen
Cloruro (Cl): ≤ 100 ppb
Nitrato (NO₃): ≤ 200 ppb
Fosfato (PO₄): ≤ 100 ppb
Ag (Argento): ≤ 1,0 ppb
Al (Alluminio): ≤ 5,0 ppb
As (Arsenico): ≤ 0,5 ppb
Au (Oro): ≤ 0,5 ppb
Ba (Bario): ≤ 1,0 ppb
Be (Berillio): ≤ 0,5 ppb
Bi (Bismuto): ≤ 0,5 ppb
Ca (Calcio): ≤ 5,0 ppb
Cd (Cadmio): ≤ 1,0 ppb
Co (Cobalto): ≤ 0,5 ppb
Cr (Cromo): ≤ 1,0 ppb
Cu (Rame): ≤ 0,5 ppb
Fe (Ferro): ≤ 5,0 ppb
Ga (Gallio): ≤ 0,5 ppb
Ge (Germanio): ≤ 1,0 ppb
Hg (Mercurio): ≤ 2,0 ppb
In (Indio): ≤ 0,5 ppb
K (Potassio): ≤ 2,0 ppb
Li (Litio): ≤ 0,5 ppb
Mg (Magnesio): ≤ 5,0 ppb
Mn (Manganese): ≤ 0,5 ppb
Mo (Molibdeno): ≤ 0,5 ppm
NH₄ (Ammonio): ≤ 1,0 ppm
Na (Sodio): ≤ 10,0 ppb
Ni (Nichel): ≤ 2,0 ppb
Pb (Piombo): ≤ 1,0 ppb
Pt (Platino): ≤ 0,5 ppb
Sb (Antimonio): ≤ 1,0 ppb
Se (Selenio): ≤ 1,0 ppb
Sn (Stagno): ≤ 1,0 ppb
Sr (Stronzio): ≤ 0,5 ppb
Ti (Titanio): ≤ 1,0 ppb
Tl (Tallio): ≤ 0,5 ppb
V (Vanadio): ≤ 0,5 ppb
Zn (Zinco): ≤ 2,0 ppb
Zr (Zirconio): ≤ 0,5 ppb
Sostanze ossidabili dal permanganato di potassio (come SO₂): ≤ 2 ppm
Residuo alla combustione: ≤ 2 ppm
I valori effettivi sono soggetti a inevitabili variazioni
sistematiche in questo intervallo di concentrazione.
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
101516543827101833
Acido solforico Ultrapur
Supelco
101516
Acido solforico
Acido solforico for HPLC LiChropur&#8482;
Supelco
543827
Acido solforico
Acido solforico for analysis EMPARTA&#174; ACS
Supelco
101833
Acido solforico
description
Suprapur®
description
Ultrapur
description
for HPLC LiChropur
description
for analysis EMPARTA® ACS
assay
≥95% (acidimetric), 96%
assay
96% (acidimetric)
assay
≥98% (alkalimetric)
assay
95-97% (alkalimetric)
agency
suitable for EPA 300
agency
suitable for EPA 300
agency
-
agency
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido solforico al 96%
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf