11024AST
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
V Chiral Stationary Phase Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L88
leírás
HPLC Column
termékcsalád
Astec®
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Astec®
parameter
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
Mátrix
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
mátrix aktív csoport
vancomycin phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
100 Å
Üzemi pH tartomány
3.5-7.0
elválasztástechnika
chiral
Related Categories
Általános leírás
- Bonded phase: Vancomycin
- Operating pH range: 3.5 - 7.0
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) or 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
Alkalmazás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMutasson többetTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.