Merck
KezdőlapWestern BlottingImmunodetektálás BCIP/NBT szubsztrát használatával
Immunodetektálás BCIP/NBT szubsztrát használatával
Az 5-brom-4-klór-3-indolil-foszfát (BCIP)/nitrokék tetrazólium (NBT) ideális oldhatatlan szubsztrát az alkalikus foszfatázzal való használatra. Ez a rendszer kék-lila terméket eredményez. Az intenzív szín vizuálisan is megfigyelhető, nagyon stabil, és nem halványul el fény hatására.
A következő Western blot inkubációs és mosási lépéseket szobahőmérsékleten, orbitális rázó platformon végezzük. Az elsődleges ellenanyagot a másodlagos ellenanyagot befogadó állat 1%-os normál szérumában hígítjuk TBS-ben. Más, nem zavaró fehérjék (pl. BSA, hemoglobin, ovalbumin) helyettesíthetők. PVDF-membrán használata esetén a körülmények optimalizálást igényelhetnek.
  1. A Western blot elsődleges ellenanyaggal történő inkubálása után mossa a nitrocellulózmembránt négyszer 5 percig, egyenként elegendő TBS/TWEEN-nel.
  2. Inkubálja a membránt 1 órán át megfelelő hígítású alkalikus foszfatáz-szekunder antitest konjugátumban. (1:30 000 a feljavított alkalikus foszfatáz konjugátumok esetében) TBS/TWEEN-ben.
  3. Mossuk a membránt 4 alkalommal TBS-ben, egyenként 5 percig.
  4. Készítsen SIGMAFAST™ BCIP/NBT tablettákat (Termékszám. B5655) a csomagoláson található utasításoknak megfelelően. Folyékony BCIP/NBT szubsztrátum is használható (terméksz. B1911).
  5. Inkubálja a membránt a szubsztrátkeverékben 10-30 percig a színfejlődésig.
  6. Állítsa le a reakciót a membrán többszöri desztillált vízben történő mosásával.
  7. Szárítsa meg a membránt levegőn, és tárolja sötétben, műanyag tokban.
Megjegyzés: A száraz membrán 2-8 °C-on, két lap törlőpapír között, műanyag tokban tárolható.