Fontos dokumentumok
901101
TFB
Szinonimák:
Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-co-(4,4′-(N-(4-sec-butylphenyl)diphenylamine)]
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw >30,000 by GPC
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szín
yellow
mp
>300 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=C(C=CC(C3=CC=C(N(C4=CC=C(C(CC)C)C=C4)C5=CC=C(C)C=C5)C=C3)=C2)C6=C1C=C(C)C=C6
InChI
1S/C53H67N/c1-7-10-12-14-16-18-36-53(37-19-17-15-13-11-8-2)51-38-41(5)22-34-49(51)50-35-27-45(39-52(50)53)44-25-32-48(33-26-44)54(46-28-20-40(4)21-29-46)47-30-23-43(24-31-47)42(6)9-3/h20-35,38-39,42H,7-19,36-37H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LMXSDGRJIJNLIY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Novel biosensing devices, like bio-FET sensors, offer label-free analysis by detecting ionic and biomolecular charges, crucial for diagnostics and biological research.
Explore the eco-friendly potential of organic thin film transistors (OTFTs) for detecting chemical analytes, identifying viruses, and assisting in health diagnostics. This mini-review highlights challenges of achieving sustainability, safety, and biodegradability of each component of an OTFT sensor.