Fontos dokumentumok
806781
TPBi
Szinonimák:
2,2′,2"-(1,3,5-Benzinetriyl)-tris(1-phenyl-1-H-benzimidazole)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99.5% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
mp
272-277 °C
Keringési energia
HOMO 6.2 eV
LUMO 2.7 eV
OLED (szerves fénykibocsátó dióda) eszköz teljesítménye
ITO/MoO3/NPB/Cz-BTPE/TPBi/LiF/Al (ref 2)
ITO/MoO3/NPB/Ph-BTPE/TPBi/LiF/Al
ITO/MoO3/NPB/isopro-BTPE/TPBi/LiF/Al(ref 2)
ITO/MoO3/NPB/methyl-BTPE/TPBi/LiF/Al (ref 2)
SMILES string
C1(C2=NC(C=CC=C3)=C3N2C4=CC=CC=C4)=CC(C5=NC(C=CC=C6)=C6N5C7=CC=CC=C7)=CC(C8=NC(C=CC=C9)=C9N8C%10=CC=CC=C%10)=C1
InChI
1S/C45H30N6/c1-4-16-34(17-5-1)49-40-25-13-10-22-37(40)46-43(49)31-28-32(44-47-38-23-11-14-26-41(38)50(44)35-18-6-2-7-19-35)30-33(29-31)45-48-39-24-12-15-27-42(39)51(45)36-20-8-3-9-21-36/h1-30H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEQBRULPNIVQPP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The increase in power conversion efficiency of the device on the addition of TBPi is attributed to the following reasons:
- Preventing exciton from quenching at the acceptor/cathode interface.
- Acting as an optical spacer.
- Forming a passivating layer.
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
Related Content
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
A szerves elektronika szerves vezetőket és félvezetőket használ a szerves fotovoltaika, a szerves fénykibocsátó diódák és a szerves térhatású tranzisztorok alkalmazásaihoz.