Fontos dokumentumok
182605
Poly(9-vinylcarbazole)
average Mw ~1,100,000, powder
Szinonimák:
PVK
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~1,100,000
törésmutató
n20/D 1.683
átmeneti hőmérséklet
Tg 220 °C
sűrűség
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Keringési energia
HOMO 5.8 eV
LUMO 2.2 eV
OLED (szerves fénykibocsátó dióda) eszköz teljesítménye
ITO/PEDOT:PSS/PVK/PFO:Ir(btpy)3 (5 wt%)/Ca
ITO/PEDOT:PSS/PVK:FIr6 (10 wt%)/TPBI/CsF:Al
ITO/PEDOT:PSS/PVK:Ir(mppy)2 (6 wt%)/Bphen/LiF:Al
SMILES string
[n]1(c2c(c3c1cccc3)cccc2)C=C
InChI
1S/C14H11N/c1-2-15-13-9-5-3-7-11(13)12-8-4-6-10-14(12)15/h2-10H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.