Fontos dokumentumok
702471
PTAA
a poly(triaryl amine) semiconductor
Szinonimák:
Poly(triaryl amine), Poly[bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine]
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
solid
molekulatömeg
average Mn 7,000-10,000 (GPC)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>400 °C
>400 °C
Mw/Mn
2‑2.2
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
semiconductor
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
félvezető tulajdonságok
P-type (mobility=10−3 - 10−2 cm2/V·s)
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Polytriarylamine Semiconductors
The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.