H4416
HypoThermosol® FRS Preservation Solution
Szinonimák:
hypothermic preservation medium
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
form
liquid
technika/technikák
cryopreservation: suitable
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
HypoThermosol-FRS includes key ions at concentrations that balance the intracellular state at hypothermic temperatures. Additional components include pH buffers, energy substrates, free radical scavengers, and osmotic/oncotic stabilizers.
Elkészítési megjegyzés
- Wipe down outside of container with 70% ethanol before opening.
- Contents are sterile. If seal has been broken, do not use and contact BioLife Solutions.
- HypoThermosol FRS is ready to use. Simply replace culture medium with chilled (<10°C) HypoThermosol FRS and maintain at 2-8°C.
- At the end of the cold storage period, simply remove samples from the cold, decant the cold HypoThermosol FRS and replace with warm (20-37°C) culture medium of choice.
HypoThermosol FRS is not designed as a cell culture medium and should not be used above 15°C or warmed to 37°C
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Cikkek
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.